Drukuj
Bromek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
356670250 356670050 356671000
ACRO356670250EA 325 PLN
ACRO356670250 ACRO356670050 ACRO356671000
Bromek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy 98%
Bromek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₆H₁₁BrN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427610
Numer CAS: 65039-08-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %