Drukuj
Bromek 3,5-dimetylobenzylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
355560250 355560050
ACRO355560250EA 749 PLN
ACRO355560250 ACRO355560050
Bromek 3,5-dimetylobenzylu 98%
Bromek 3,5-dimetylobenzylu
Formuła: C₉H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 101…103 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013539
Numer CAS: 27129-86-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %