Drukuj
Chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
354090050 354090250 354091000 354095000
ACRO354090050EA 147 PLN
ACRO354090050 ACRO354090250 ACRO354091000 ACRO354095000
Chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 98+%
Chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₈H₁₅ClN₂
Temp. Wrzenia: ? 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 73 °C
Gęstość: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: ≥ 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095425
Numer CAS: 79917-90-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %