2-(4-Metoksyfenylo)etanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
354050100
354050500
ACRO354050100EA
429
PLN
ACRO354050100
ACRO354050500
2-(4-Metoksyfenylo)etanol 96%
2-(4-Metoksyfenylo)etanol
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |