Drukuj
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
351760010 351760050 351760250
ACRO351760010EA 231 PLN
ACRO351760010 ACRO351760050 ACRO351760250
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. topnienia: 221…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016536
Numer CAS: 4919-37-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 226 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %