Drukuj
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
351170050 351170250
ACRO351170050EA 335 PLN
ACRO351170050 ACRO351170250
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Formuła: C₁₀H₁₅NO₃
Temp. Wrzenia: 106 °C (0,1 mmHg)
Gęstość: 1,155 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00017150
Numer CAS: 18638-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 242-468-0
Jednostka: 2735
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %