Drukuj
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
350560010 350560050 350560250
ACRO350560010EA 264 PLN
ACRO350560010 ACRO350560050 ACRO350560250
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 107…110 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,478 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191857
Numer CAS: 28229-69-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %