Drukuj
2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
350550010 350550050
ACRO350550010EA 174 PLN
ACRO350550010 ACRO350550050
2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 97 °C (,7 mmHg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00093566
Numer CAS: 1074-16-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %