Drukuj
2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
350200010 350200050
ACRO350200010EA 609 PLN
ACRO350200010 ACRO350200050
2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Formuła: C₆H₄ClF₂N
Temp. topnienia: 28…33 °C
Numer MDL: MFCD00142892
Numer CAS: 36556-56-6
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to grey-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %