Drukuj
Allilotrimetylosilan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
349990100 349990500
ACRO349990100EA 257 PLN
ACRO349990100 ACRO349990500
Allilotrimetylosilan 97%
Allilotrimetylosilan
Formuła: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 84 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,719 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008635
Numer CAS: 762-72-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-104-5
Jednostka: 1993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %