Drukuj
Nadtlenek di-tert-butylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Luperox(R) DI, tert-Butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
349930050 349931000 349932500
ACRO349930050EA 156 PLN
ACRO349930050 ACRO349931000 ACRO349932500
Nadtlenek di-tert-butylowy 99%
Nadtlenek di-tert-butylowy
Formuła: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 109…110 °C
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008803
Numer CAS: 110-05-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-733-6
Jednostka: 3107
ADR: 5.2
Klasyfikacja Merck : 12,03515
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.1 % Tert-butyl hydroperoxide