Drukuj
olej rycynowy, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
348855000 348850025
ACRO348855000EA 278 PLN
ACRO348855000 ACRO348850025
olej rycynowy, meets analytical specification of Ph.Eur.
olej rycynowy
Temp. Wrzenia: 229 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0,957 g/cm³
Temp. Zapłonu: 229 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130746
Numer CAS: 8001-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-293-8
Klasyfikacja Merck : 13,01908
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to slightly yellow Hygroscopic viscous liquid
Water ≤0.3 %
Identification A Passes test
Angle of optical rotation +3.5° to +6.0° (20°C, 589 nm) (neat)
Absorbance ≤0.7 (270 nm, 1 % in EtOH 96%)
Composition of fatty acids ≤1.0 % (Any other fatty acid)
Acid value ≤1.5 mg KOH/g
Hydroxyl value ≥160 mg KOH/g
Peroxide value ≤10.0 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤0.8 %