Drukuj
chlorek tolonium, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
348600050 348600250 348601000
ACRO348600050EA 262 PLN
ACRO348600050 ACRO348600250 ACRO348601000
chlorek tolonium, pure
chlorek tolonium
Formuła: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305.83 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011934
Numer CAS: 92-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-146-2
Klasyfikacja Merck : 12,09658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies