Drukuj
Chlorooctan tert-butylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
347230250 347231000 347235000
ACRO347230250EA 147 PLN
ACRO347230250 ACRO347231000 ACRO347235000
Chlorooctan tert-butylu 97%
Chlorooctan tert-butylu
Formuła: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 48…49 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1.053 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000930
Numer CAS: 107-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-506-1
Jednostka: 2929
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,01562
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %