Drukuj
N-Benzyloetyloamina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
343710250 343711000 343715000
ACRO343710250EA 194 PLN
ACRO343710250 ACRO343711000 ACRO343715000
N-Benzyloetyloamina 95%
N-Benzyloetyloamina
Formuła: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 191…194 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009031
Numer CAS: 14321-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 238-265-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %