Drukuj
Fenylopropiolan metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
334590050 334590250
ACRO334590050EA 370 PLN
ACRO334590050 ACRO334590250
Fenylopropiolan metylu 98%
Fenylopropiolan metylu
Formuła: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 109…110 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 26
Gęstość: 1.083
Numer MDL: MFCD00041685
Numer CAS: 4891-38-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5615 to 1.5645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %