Drukuj
4-Chloro-o-fenylenodiamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
331860050 331860250 331861000
ACRO331860050EA 177 PLN
ACRO331860050 ACRO331860250 ACRO331861000
4-Chloro-o-fenylenodiamina 97%
4-Chloro-o-fenylenodiamina
Formuła: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 280
Temp. topnienia: 70…75 °C
Numer MDL: MFCD00011691
Numer CAS: 95-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-456-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey-brown to dark brown Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
GC ≥96.0 %