Drukuj
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
331590010 331590050
ACRO331590010EA 260 PLN
ACRO331590010 ACRO331590050
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy 98%
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy
Formuła: C₉H₆FNO₂
Temp. topnienia: 254…258 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005612
Numer CAS: 399-76-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-919-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 258 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %