Drukuj
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna 99+% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
327831000 327830250 327830010 327830050
ACRO327831000EA 574 PLN
ACRO327831000 ACRO327830250 ACRO327830010 ACRO327830050
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna 99+% dla biochemii
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
Formuła: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Gęstość: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004277
Numer CAS: 5704-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-193-6
Klasyfikacja Merck : 13,09724
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.6 to 5.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Lead (Pb) ≤5 ppm