3,4-Dihydroksybenzoesan etylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
325810050
325810250
ACRO325810050EA
180
PLN
ACRO325810050
ACRO325810250
3,4-Dihydroksybenzoesan etylu 97%
3,4-Dihydroksybenzoesan etylu
Formuła:
C₉H₁₀O₄ Temp. topnienia: 131…136 °C |
Numer MDL:
MFCD00002199 Numer CAS: 3943-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 223-529-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 131 to 136 °C |
GC | ≥96.0 % |