Drukuj
N-Metyloetyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Ethylmethylamine
314680050 314680250
ACRO314680050EA 418 PLN
ACRO314680050 ACRO314680250
N-Metyloetyloamina 97%
N-Metyloetyloamina
Formuła: C₃H₉N
Temp. Wrzenia: 33…34 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,68 g/cm³
Temp. Zapłonu: <–34 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009030
Numer CAS: 624-78-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-862-1
Jednostka: 2733
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %