Drukuj
Chloromrówczan 1-chloroetylu 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloroethyl carbonochloridate
314460250 314461000
ACRO314460250EA 457 PLN
ACRO314460250 ACRO314461000
Chloromrówczan 1-chloroetylu 97+%
Chloromrówczan 1-chloroetylu
Formuła: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 118…119 °C
Temp. topnienia: -65
Gęstość: 1.32 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000647
Numer CAS: 50893-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 256-834-2
Jednostka: 2742
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %