Drukuj
Izocyjanian benzoilu 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
314280050 314280010
ACRO314280050EA 504 PLN
ACRO314280050 ACRO314280010
Izocyjanian benzoilu 90% tech.
Izocyjanian benzoilu
Formuła: C₈H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 94…96 °C (21 mmHg)
Temp. topnienia: 28…29 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002032
Numer CAS: 4461-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-717-5
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %