Drukuj
Etoksytrimetylosilan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethyl(ethoxy)silane
313820050 313820250 313821000
ACRO313820050EA 91.9 PLN
ACRO313820050 ACRO313820250 ACRO313821000
Etoksytrimetylosilan 95%
Etoksytrimetylosilan
Formuła: C₅H₁₄OSi
MW: 118.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…76 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0.75 g/cm³
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009069
Numer CAS: 1825-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-370-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %