Drukuj
Tris(pentafluorophenyl)phosphine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
313160010 313160050
ACRO313160010EA 291 PLN
ACRO313160010 ACRO313160050
Tris(pentafluorophenyl)phosphine 97%
Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Formuła: C₁₈F₁₅P
Temp. topnienia: 108…110 °C
Numer MDL: MFCD00079654
Numer CAS: 1259-35-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-021-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 119 °C
GC ≥96.0 %