Drukuj
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
312960050 312960250
ACRO312960050EA 367 PLN
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₈F₃N
Temp. Wrzenia: 93…97 °C (22 mmHg)
Gęstość: 1,22 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008117
Numer CAS: 2740-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-367-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %