Drukuj
2-(trifluorometylo)benzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
312950100 312950050 312950010
ACRO312950100EA 638 PLN
ACRO312950100 ACRO312950050 ACRO312950010
2-(trifluorometylo)benzyloamina 98%
2-(trifluorometylo)benzyloamina
Formuła: C₈H₈F₃N
Temp. Wrzenia: 108 °C (64 mmHg)
Gęstość: 1,249 g/cm³
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010297
Numer CAS: 3048-01-9
Numer WE (dawny EINECS): 221-258-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %