cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
310290010
310290050
ACRO310290010EA
233
PLN
ACRO310290010
ACRO310290050
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
cis-1,2-Cyclopentanediol
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 83…83,5 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 32…33 °C Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00134192 Numer CAS: 5057-98-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |