Drukuj
3,5-Bis(trifluorometylo)benzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 517 PLN
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluorometylo)benzaldehyd 97%
3,5-Bis(trifluorometylo)benzaldehyd
Formuła: C₉H₄F₆O
Temp. Wrzenia: 37 °C (1,3 mmHg)
Temp. topnienia: -2 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010206
Numer CAS: 401-95-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %