Drukuj
Bromek 3,5-bis(trifluorometylo)benzylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
303640010 303640050
ACRO303640010EA 220 PLN
ACRO303640010 ACRO303640050
Bromek 3,5-bis(trifluorometylo)benzylu 97%
Bromek 3,5-bis(trifluorometylo)benzylu
Formuła: C₉H₅BrF₆
MW: 307.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 136…140 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1.67 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009905
Numer CAS: 32247-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 250-971-1
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %