Drukuj
Chlorek 4-tert-butylobenzenosulfonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
303470100 303470500
ACRO303470100EA 287 PLN
ACRO303470100 ACRO303470500
Chlorek 4-tert-butylobenzenosulfonylu 98%
Chlorek 4-tert-butylobenzenosulfonylu
Formuła: C₁₀H₁₃ClO₂S
Temp. Wrzenia: 165 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 79…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007449
Numer CAS: 15084-51-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 84 °C
GC ≥97.5 %