Drukuj
1,3-Dioksolan 99.5+% stabilised, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
299480010 299480025 299480250
ACRO299480010EA 454 PLN
ACRO299480010 ACRO299480025 ACRO299480250
1,3-Dioksolan 99.5+% stabilised, pure
1,3-Dioksolan
Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 75
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003207
Numer CAS: 646-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-463-5
Jednostka: 1166
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Stabilizer ≤75 ppm BHT