Drukuj
5-Heksyn-1-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
296580050 296580010 296580250
ACRO296580050EA 644 PLN
ACRO296580050 ACRO296580010 ACRO296580250
5-Heksyn-1-ol 97%
5-Heksyn-1-ol
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 73…75 °C (15 mmHg)
Gęstość: 0.89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002980
Numer CAS: 928-90-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %