Drukuj
Kwas 3-formylobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
296560010 296560050
ACRO296560010EA 277 PLN
ACRO296560010 ACRO296560050
Kwas 3-formylobenzoesowy 98%
Kwas 3-formylobenzoesowy
Formuła: C₈H₆O₃
Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 172…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039575
Numer CAS: 619-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-585-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %