Drukuj
(Trifluorometylo)trimetylosilan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
279720010 279720050 279720250
ACRO279720010EA 225 PLN
ACRO279720010 ACRO279720050 ACRO279720250
(Trifluorometylo)trimetylosilan 99%
(Trifluorometylo)trimetylosilan
Formuła: C₄H₉F₃Si
Temp. Wrzenia: 54…55 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00145454
Numer CAS: 81290-20-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3290 to 1.3320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %