Drukuj
Bromooctan benzylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
278040500 278042500 278040010
ACRO278040500EA 168 PLN
ACRO278040500 ACRO278042500 ACRO278040010
Bromooctan benzylu 96%
Bromooctan benzylu
Formuła: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 166…170 °C (22 mmHg)
Gęstość: 1.44 g/cm³
Temp. Zapłonu: >109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000190
Numer CAS: 5437-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-611-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %