Drukuj
difosforan tetrapotasu 98%, Extra Pure
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO269230250EA 185 PLN
ACRO269230250 ACRO269230010 ACRO269230025
difosforan tetrapotasu 98%, Extra Pure
difosforan tetrapotasu
Formuła: K₄O₇P₂
MW: 330,34 g/mol
Temp. topnienia: 1090 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011393
Numer CAS: 7320-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-785-7
Klasyfikacja Merck : 12,07833
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm