Drukuj
2'-Fluoro-4'-metoksyacetofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
263540050 263540250
ACRO263540050EA 201 PLN
ACRO263540050 ACRO263540250
2'-Fluoro-4'-metoksyacetofenon 99%
2'-Fluoro-4'-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 80…85 °C (,1 mmHg)
Temp. topnienia: 50…54 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042290
Numer CAS: 74457-86-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %