Drukuj
tetraboran dipotasowy tetrahydrat 99.5%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
259570010 259570051 259572500
ACRO259570010EA 567 PLN
ACRO259570010 ACRO259570051 ACRO259572500
tetraboran dipotasowy tetrahydrat 99.5%, extra pure
tetraboran dipotasowy tetrahydrat
Formuła: B₄K₂O₇·4H₂O
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149924
Numer CAS: 12045-78-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-575-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm