Drukuj
Chloromrówczan trichlorometylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
243310100 243311000
ACRO243310100EA 251 PLN
ACRO243310100 ACRO243311000
Chloromrówczan trichlorometylu 99%
Chloromrówczan trichlorometylu
Formuła: C₂Cl₄O₂
Temp. Wrzenia: 128 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1,64 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00015553
Numer CAS: 503-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-965-9
Jednostka: 3390
ADR: 6.1,
Klasyfikacja Merck : 13,03368
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %