Drukuj
2-Chloro-5-trifluorometylopirydyna 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 428 PLN
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Chloro-5-trifluorometylopirydyna 98+%
2-Chloro-5-trifluorometylopirydyna
Formuła: C₆H₃ClF₃N
Temp. Wrzenia: 152 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 29…33 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042225
Numer CAS: 52334-81-3
Numer WE (dawny EINECS): 257-856-5
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %