Drukuj
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
229280050 229280010 229280250
ACRO229280050EA 1510 PLN
ACRO229280050 ACRO229280010 ACRO229280250
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyna 99+%
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyna
Formuła: C₁₆H₂₀N₂
Temp. Wrzenia: 402 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 167…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007748
Numer CAS: 54827-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 259-364-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %