Drukuj
Kwas litocholowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5beta-Cholanic acid-3alpha-ol, 3alpha-Hydroxy-5beta-cholanic acid
229090050 229090250
ACRO229090050EA 227 PLN
ACRO229090050 ACRO229090250
Kwas litocholowy 98%
Kwas litocholowy
Formuła: C₂₄H₄₀O₃
Temp. topnienia: 182…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003682
Numer CAS: 434-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-099-1
Klasyfikacja Merck : 12,05571
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 190 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +32° to +38° (20 °C, 589 nm) (1.5 % in C2H5OH)