Drukuj
Kwas chenodeoksycholowy 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
228770050 228770250 228771000
ACRO228770050EA 603 PLN
ACRO228770050 ACRO228770250 ACRO228771000
Kwas chenodeoksycholowy 97+%
Kwas chenodeoksycholowy
Formuła: C₂₄H₄₀O₄
Temp. topnienia: 162…168 °C
Gęstość: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064142
Numer CAS: 474-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-481-8
Klasyfikacja Merck : 12,02096
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Specific optical rotation +9° to +14° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
Titration with NaOH ≥97.0 % (on dried basis)