Drukuj
5-Fluorouracyl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
228440010 228440050 228440250
228440010.EA 168 PLN
228440010. ACRO228440050 ACRO228440250
5-Fluorouracyl 99%
5-Fluorouracyl
Formuła: C₄H₃FN₂O₂
Temp. Wrzenia: 190…200 °C (,1 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006018
Numer CAS: 51-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-085-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04208
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (80°C, 4 hrs) (in vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm