Drukuj
5-Jodouracyl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
228160100 228160500
ACRO228160100EA 435 PLN
ACRO228160100 ACRO228160500
5-Jodouracyl 99%
5-Jodouracyl
Formuła: C₄H₃IN₂O₂
Temp. Wrzenia: 401 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006020
Numer CAS: 696-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-788-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 266 to 276 °C (Subl)
HPLC ≥98.5 %