Drukuj
5-Bromouracyl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
226440050 226440250
ACRO226440050EA 140 PLN
ACRO226440050 ACRO226440250
5-Bromouracyl 98%
5-Bromouracyl
Formuła: C₄H₃BrN₂O₂
Temp. Wrzenia: 384 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 307…310 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006017
Numer CAS: 51-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-084-0
Klasyfikacja Merck : 13,01425
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %