Drukuj
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimetylopropylomocznik
224641000 224645000
ACRO224641000EA 344 PLN
ACRO224641000 ACRO224645000
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on 97%, pure
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on
Formuła: C₆H₁₂N₂O
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.064 g/cm³
Temp. Zapłonu: 121
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006550
Numer CAS: 7226-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-625-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %