Drukuj
Jodek metylotrifenylofosfoniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyltriphenylphosphonium iodide
224030250 224031000
ACRO224030250EA 322 PLN
ACRO224030250 ACRO224031000
Jodek metylotrifenylofosfoniowy 97%
Jodek metylotrifenylofosfoniowy
Formuła: C₁₉H₁₈IP
MW: 404.23 g/mol
Temp. topnienia: 185…187 °C
Numer MDL: MFCD00066175
Numer CAS: 2065-66-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-178-5
Jednostka: 3464
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %