Drukuj
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
223960010 223960050
ACRO223960010EA 726 PLN
ACRO223960010 ACRO223960050
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Formuła: C₇₂H₆₀P₄Pt
Temp. topnienia: 159…160 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010014
Numer CAS: 14221-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 238-087-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 67.8 to 71.2 %